Läs mer
Ammoniumvätesulfat, extra rent, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10458780 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10458780 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10458780 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5400/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kokpunkt 350°C
Smältpunkt 147°C
CAS 7803-63-6
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel H5NO4S
MDL-nummer 51073
InChI-nyckel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn ammoniumvätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 115.10
Formel vikt 115.11g/mol
Förpackning Pulverburk av plast