Läs mer
Ammoniumvätesulfat, extra rent, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11924261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11924261 2.5 kg 2.5kg
11914261 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11924261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445910025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-63-6
Molekylformel H5NO4S
Molekylvikt (g/mol) 115.10
InChI-nyckel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
LEDER [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 350.0°C
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen sulfate
Smältpunkt 147,0 °C
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall Extra pure
Linjär formel NH4HSO4
Merck Index 15,497
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
IUPAC-namn azanium;vätesulfat
Formel vikt 115.11
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.