Läs mer
Ammoniumhydroxid, 25 % NH{3}, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11366329
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366329 1000 mL 1000ml
11399119 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087903.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00 SEK
    4025.65 SEK / 1000ml
    Save 774.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35,05 g/mol
Ammoniumhydroxid används i stor utsträckning som ett jäsmedel eller surhetsreglerande medel i livsmedelsproduktion. Det fungerar som en prekursor till vissa alkylaminer och används även inom tobaksindustrin för smakförstärkning och som processhjälpmedel. Under möbeltillverkning kombineras den med garvsyra och används för att mörka eller betsa trä genom att göra det till järnsalter. I kemiska laboratorier användes den för kvalitativ oorganisk analys, som ett komplexmedel och som bas. Det används för att rengöra guld-, silver- och platinasmycken. Det är en aktiv komponent i Tollens reagens (bestående av en lösning av silvernitrat och ammoniak) och används för att bestämma närvaron av funktionella aldehyd- eller alfa-hydroxiketongrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide
Färg Färglös
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 0.91
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Kvantitet 1000 mL
IUPAC-namn azan;hydroxid
Formel vikt 35.05
Odör Ammoniakliknande
Ångtryck 362 mm Hg vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.