Läs mer
Ammoniumhydroxid, 28,0 till 30,0 %, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598644 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598644 500 mL Glasflaska Varje
15508654 2.5 L Glasflaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598644 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 972101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydroxide
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn azan;hydroxid
Formel vikt 35.05
Procent renhet 28,0 till 30,0 %
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Densitet 1L = 0.90kg