Läs mer
Ammonium hydroxide, 28% NH3
Produktkod. 11357946
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 11357946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13168.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ammoniumhydroxid används i stor utsträckning som ett jäsmedel eller surhetsreglerande medel i livsmedelsproduktion. Det fungerar som en prekursor till vissa alkylaminer och används även inom tobaksindustrin för smakförstärkning och som processhjälpmedel. Under möbeltillverkning kombineras den med garvsyra och används för att mörka eller betsa trä genom att göra det till järnsalter. I kemiska laboratorier användes den för kvalitativ oorganisk analys, som ett komplexmedel och som bas. Det används för att rengöra guld-, silv- och platinasmycken. Det är en aktiv komponent i Tollens reagens (bestående av en lösning av silvernitrat och ammoniak) och används för att bestämma närvaron av funktionella aldehyd- eller alfa-hydroxiketongrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ammoniumhydroxid används i stor utsträckning som jäsmedel eller surhetsreglerande medel i livsmedelsproduktion. Det fungerar som en prekursor till vissa alkylaminer och används även inom tobaksindustrin för smakförstärkning och som processhjälpmedel. Under möbeltillverkning kombineras den med garvsyra och används för att mörka eller betsa trä genom att göra det till järnsalter. I kemiska laboratorier användes den för kvalitativ oorganisk analys, som ett komplexmedel och som bas. Det används för att rengöra guld-, silv- och platinasmycken. Det är en aktiv komponent i Tollens′ reagens (bestående av en lösning av silvernitrat och ammoniak) och används för att bestämma närvaron av aldehyd- eller alfa-hydroxiketonfunktionella grupper.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med koppar, järn och zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azan;hydroxid
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide
pH 12
Kvantitet 2500 mL
Anteckningar om analysprocent 28 % NH 3
Linjär formel NH4OH
UN-nummer UN2672
Merck Index 14,494
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 35.05
Odör Ammonia-like
Densitet 0.9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide, 28% NH3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.