Läs mer
Ammoniumhydroxid, 30 %, J.T. Baker™
Produktkod. 15538654 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15538654 4 L Varje
1 options
Produktkod. 15538654 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 973303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide
Färg Färglös
Kokpunkt 37.7°C
CAS 1336-21-6
Smältpunkt -57.5°C
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Densitet 0.91g/cm3
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 4 L
LEDER N.O
IUPAC-namn aminhydrat
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vikt 35.04
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).