Learn More
Ammonium hydroxide, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N
Product Code. 11369299
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 Unit
6 Units
Unit Size:
1 enhet
6 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11369299 1 Unit 1 enhet
11379299 6 Units 6 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11369299 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 088576.LQ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azan;hydroxid
LEDER N.O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide
Odör Ammonia-like
Analysprocentintervall 0.1N
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 1 Unit
Formel vikt 35.05
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.