Läs mer
Ammoniumhydroxid, ACS-reagens, 28–30 % lösning i vatten
Produktkod. 10567172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10567172 500 mL -
10473931 25 mL 25ml
10752022 2.5 L 2.5 L
15204744 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10567172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 SEK
    350.65 SEK / 500ml
    Save 70.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide
Färg Färglös
Kokpunkt 38,0 °C
Smältpunkt -57,0 °C
Linjär formel NH4OH
Fieser 05,15
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Merck Index 15, 491
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn azan;hydroxid
Formel vikt 35.05
Procent renhet 28,0 till 30,0 % (HCl-titrering (som NH3))
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning 0,002% max.
Ångtryck 500 hPa vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.