Läs mer
Ammoniumhydroxid, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Produktkod. 31750607
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750607 500 mL Glasflaska
31749841 2.5 L Glasflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31750607 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RABA0020500D1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn amine hydrate
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydroxide
Färg Färglös
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 28,0–30,0 % som NH3
Kvantitet 500 mL
Procent renhet 28 till 30 %
Kvalitet ACS
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska