Läs mer
Ammonium Hydroxide Solution, ≥99.99%, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Beskrivning
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium hydroxide solution |
| Linjär formel | NH4OH |
| UN-nummer | UN2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Densitet | 0.9g/mL at 25°C, 0.9g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Explosionsgräns | 0.27 |
| Formel vikt | 35.05g/mol |
| Procent renhet | ≥99.99% (trace metals basis) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium hydroxide solution
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonia, aqueous solution