Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, ACS-reagens, 28,0 till 30,0 % NH3-bas, Solstice
Produktkod. 15692090
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
12 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
500ml
Paket med 12
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15692090 500 mL 500ml
15688330 25 mL 25ml
15652090 100 mL 100ml
15672090 1 L 1 L
15662090 12 x 100 mL Paket med 12
15682090 2.5 L 2.5 L
15602100 6 x 500 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15692090 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 221228500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 SEK
    385.23 SEK / 500ml
    Save 35.77 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
ACS-reagens, 28,0-30,0 % NH3-basis
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydroxide Solution
Linjär formel NH4OH
Koncentration 28 till 30 % NH3-basis
Beilstein 3587154
Densitet 0,9 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn azan;hydroxid
Explosionsgräns 0.27
Formel vikt 35,05 g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning ≤0.002%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution