Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, ACS-reagens, 28,0 till 30,0 % NH3-basis, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
12 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
500ml
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Hydroxide Solution |
| Linjär formel | NH4OH |
| Koncentration | 28 to 30% NH3 basis |
| Beilstein | 3587154 |
| Densitet | 0.9g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |
| Explosionsgräns | 0.27 |
| Formel vikt | 35.05g/mol |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium hydroxide solution
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonia, aqueous solution