Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, Elutent additiv för LC-MS, ≥25 % i H2O, Solstice
Produktkod. 15628410
Change view
Kvantitet:
100 mL
10 x 1 mL
Förpackning:
Ampull
Glasflaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15628410 10 x 1 mL Ampull Paket med 10
15655540 100 mL Glasflaska 100ml
15645540 100 mL Polyflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15628410 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4427310X1ML
 Begränsad artikel
I lager
Eluentadditiv för LC-MS,≥ 25 % in H2O
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide solution
Namnnotering Eluent additiv för LC-MS, ≥25% tum H2O
Kokpunkt 24 °C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
Linjär formel NH4OH
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0,9 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 10 x 1 mL
IUPAC-namn azan;hydroxid
Explosionsgräns 0.27
Formel vikt 35.05
Procent renhet >25%
Kvalitet LC-MS
Förpackning Ampull
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution