Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, elueringstillsats för LC-MS,≥ 25 % in H2O , Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterDescription
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium hydroxide solution |
| Namnnotering | Eluent additive for LC-MS, ≥25% in H2O |
| Kokpunkt | 24°C |
| CAS Min % | ≥70.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <30.0000% |
| Linjär formel | NH4OH |
| UN-nummer | UN2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Densitet | 0.9 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kvantitet | 100 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium hydroxide solution
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonia, aqueous solution