Läs mer
Ammonium Hydroxide Solution, Honeywell™
Produktkod. 15691570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15691570 100 mL Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 15691570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 17837100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydroxide Solution
Färg Colorless
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Linjär formel NH4OH
Koncentration approx.10% in water
MDL-nummer MFCD00066650
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0.9g/mL at 25°C
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 100 mL
LEDER N.O
IUPAC-namn amine hydrate
Explosionsgräns 0.27
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vikt 35.05g/mol
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid