Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer av Ph. EUR, 25-30 % NH3-basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15690780 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 kg
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Plasthink
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25kg
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15690780 50 kg Metalltrumma 50kg
15630780 1 L Plastflaska 1 L
15650780 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15640780 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15600790 5 L Plastic Bottle 5 L
15610790 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15680780 4 x 5 L Plastic Bottle Paket med 4
15660780 25 kg Plasthink 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15690780 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0500350KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., 25-30 % NH3-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide solution
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis
CAS Max % 70.0000%, 30.0000%
Linjär formel NH4OH
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Kvantitet 50 kg
IUPAC-namn azan;hydroxid
Explosionsgräns 0.27
Formel vikt 35.05
Procent renhet 25 to 30% (NH3 basis)
Kvalitet puriss.
Förpackning Metalltrumma
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solutio
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution