Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, puriss. pa, 0 %, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15670920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15670920 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15670920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 098611L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, förpackad i belagd, stöt- och läckageskyddad glasflaska, 25 % NH3 i H2O (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydroxide Solution
pH Alkaline
Färg Färglös
Kokpunkt 24°C (1013hPa)
CAS 1336-21-6
Smältpunkt -92°C
Molekylformel H5NO
Linjär formel NH4OH
MDL-nummer MFCD00066650
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0.91g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Löslighetsinformation Completely miscible
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 1 L
LEDER N.O
IUPAC-namn azan;hydroxid
Explosionsgräns 0.27
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vikt 35.05g/mol
Procent renhet 0%
Kvalitet puriss. pa
Odör Stinging ammoniacal
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska