Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,∼ 25 % NH3-bas, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
15603050 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
15653040 1 L Glass Bottle 1 L
15643040 1 L Plastflaska 1 L
15673040 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15663040 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15623050 5 L Plastflaska 5 L
15643050 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15633050 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15693040 4 x 2.5 L Glass Bottle Paket med 4
15683040 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15613050 50 kg Metalltrumma 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Product Code. 15603050 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 305014X5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,∼ 25 % NH3-bas
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azan;hydroxid
LEDER N.O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide solution
Namnnotering Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis
Kokpunkt 24°C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
Linjär formel NH4OH
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0.892-0.910 g/mL at 20 °C; 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 5 L
Procent renhet >25%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution