Läs mer
Ammoniumhydroxidlösning, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,∼ 25 % NH3-bas, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15613050
Brand: Honeywell-Fluka 3050150KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,∼ 25 % NH3-bas
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azan;hydroxid
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide solution
Namnnotering Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis
Kokpunkt 24°C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
Linjär formel NH4OH
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0.892-0.910 g/mL at 20 °C; 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 50 kg
Explosionsgräns 0.27
Formel vikt 35.05
Procent renhet >25%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Metalltrumma
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonia, aqueous solution