Läs mer
Ammoniumiodat, 99%
Produktkod. 11372478
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372478 50 g 50g
11362478 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014531.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13446-09-8 | H4INO3 | 192,94 g/mol
Ammoniumjodat används som oxidationsreagens. Ammoniumjodat-18O3 är den märkta analogen av ammoniumjodat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-09-8
Molekylformel H4INO3
Molekylvikt (g/mol) 192.94
MDL-nummer MFCD00049684
InChI-nyckel ZRDJERPXCFOFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodate, azanium iodate, iodic acid hio3 , ammonium salt, acmc-1bqbr, ammonium iodate 50g, iodic acid hio3 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166805
IUPAC-namn azan;jodat
LEDER [NH4+].[O-]I(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iodate
Smältpunkt 150°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Linjär formel NH4IO3
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Soluble in water 20.6g/L @ 20°C
Formel vikt 192.94
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.309 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.