Läs mer
Ammonium iodate, for analysis, Thermo Scientific™
Produktkod. 10330184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10330184 50 g Plastic bottle 50g
1 options
Produktkod. 10330184 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390550500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-09-8
Molekylvikt (g/mol) 192.94
MDL-nummer MFCD00049684
InChI-nyckel ZRDJERPXCFOFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodate, azanium iodate, iodic acid hio3 , ammonium salt, acmc-1bqbr, ammonium iodate 50g, iodic acid hio3 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166805
IUPAC-namn azanium;iodate
LEDER [NH4+].[O-]I(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iodate
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 50 g
Molekylformel H4INO3
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (15°C)
Formel vikt 192.94
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Analytical
Förpackning Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.