Läs mer
Ammoniumjodid, 98+%
Produktkod. 11454134
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454134 100 g 100g
11464134 500 g 500g
11474134 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12498.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    734.65 SEK / 100g
    Save 150.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Ammoniumjodid är ett laboratoriereagens och används som fotografiska kemikalier. Den har ett brett användningsområde inom kemisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ammoniumjodid är ett laboratoriereagens och används som fotografiska kemikalier. Den har ett brett användningsområde inom kemisk industri.
Löslighet Löslig i vatten (1770 mg
/ml vid 25 C), metanol (400 °mg/ml), glycerol (667 mg/ml), alkohol (270 mg/ml) och etanol.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Lämnas under torr skyddsgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12027-06-4
Molekylformel H4IN
Molekylvikt (g/mol) 144.94
MDL-nummer MFCD00011424
InChI-nyckel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-namn azan;jodid
LEDER [NH4+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iodide
Smältpunkt 551°C (sublimation)
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,529
Löslighetsinformation Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Formel vikt 144.94
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.7031
Känslighet Air and light sensitive; Hygroscopic
Densitet 2.514
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.