Läs mer
Ammoniumjodid, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11343778
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343778 100 g 100g
11323778 5 g 5g
11333778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040255.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Ljuskänslig och hygroskopisk | CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Det används i fotografiska kemikalier och vissa mediciner. Ammoniumjodid och väteperoxid spelar en viktig roll för den miljövänliga oxijoderingen av aromatiska föreningar. Ammoniumjodid och DMF är också användbara för den kopparförmedlade selektiva cyaneringsreaktionen av indoler och 2-fenylpyridiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12027-06-4
Molekylformel H4IN
Molekylvikt (g/mol) 144.94
MDL-nummer MFCD00011424
InChI-nyckel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-namn azan;jodid
LEDER [NH4+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iodide
Smältpunkt 551° (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 144.94
Odör Odorless
Brytningsindex 1.7031
Känslighet Air and light sensitive; Hygroscopic
Utseende White granules
Ångtryck 1.3 hPa (1mm Hg)
Densitet 2.514 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.