Läs mer
Ammoniumjodid, 99%, extra rent
Produktkod. 12625147 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12625147 500 g 500g
12615147 100 g 100g
12682946 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12625147 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448075000
 Begränsad artikel
I lager
Ammoniumjodid, 99%, H4IN, CAS-nummer-12027-06-4, unii-oz8f027ldh, ammoniumjodid, hsdb 476, ammoniumjodid, ammoniumjodid NH4 I, NH4i, oz8F027LDH, Ammoniumjodatum, Azaniumjodid, Ammoniumjodid, 500g, 98,5% min. (Argentometri), CHEBI:63040, 2,5100g/ml, 234-717-7, 144,94, Extra Pure | CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12027-06-4
Molekylformel H4IN
Molekylvikt (g/mol) 144.94
MDL-nummer MFCD00011424
InChI-nyckel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-namn azan;jodid
LEDER [NH4+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iodide
Smältpunkt 551,0 °C
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Linjär formel NH4I
Merck Index 15,526
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1770 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 2500 g/L (100 °C), 270 g/L alkohol - 667 g/L glycerol, 400 g/L metanol
Formel vikt 144.94
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning 0,05 % max
Densitet 2.51, 2.5100g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.