Läs mer
Ammoniumjodid, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11412782 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412782 500 g 500g
11402782 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412782 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215249690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4260.00 SEK
    4054.46 SEK / 500g
    Save 205.54 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 12027-06-4
Molekylformel H4IN
Molekylvikt (g/mol) 144.94
MDL-nummer MFCD00011424
InChI-nyckel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-namn ammoniumjodid
LEDER [NH4+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iodide
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Formel vikt 144.9
Kvalitet ACS-reagens