Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Iodide |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH4I |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | ammonium iodide |
| Formel vikt | 144.94g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | puriss. |
| Rester efter antändning | ≤0.1% (as SO4) |
| Ångtryck | 1mmHg (210.9°C) |