Läs mer
Ammoniumjodid, puriss., Honeywell Fluka™
Produktkod. 15690660
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15690660 6 x 1 kg Paket med 6
15660660 100 g 100g
15670660 1 kg 1kg
15680660 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15690660 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 031016X1KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12027-06-4
Molekylformel H4IN
Molekylvikt (g/mol) 144.94
MDL-nummer MFCD00011424
InChI-nyckel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
LEDER [NH4+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iodide
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel NH4I
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn azan;jodid
Formel vikt 144.94
Procent renhet ≥99%
Kvalitet puriss.
Rester efter antändning ≤0.1% (as SO4)
Ångtryck 1mmHg (210.9°C)