Läs mer
Ammoniumjodid, puriss. p.a. ACS-reagens, ≥99,0 % (AT), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Iodide |
| Färg | Vitt |
| pH | 4,5 till 6,5 (vid 20 °C) |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH4I |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, 50 mg/ml |
| Formel vikt | 144,94 g/mol |
| Procent renhet | ≥99,0 % (AT) |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Visa mer |