Läs mer
Ammoniumjodid, TRC
Produktkod. 30340352
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30340352 100 mg
1 options
Produktkod. 30340352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634763100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Kvantitet 100 mg
Molekylformel HI.H3N
InChI formel InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
LEDER [NH4+].[I-]
IUPAC-namn azanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 144.94
Formel vikt 144.9388