Learn More
Ammoniumjodid, TRC
Product Code. 30339728
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30339728 500 mg
1 options
Product Code. 30339728 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA634763500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Kvantitet 500 mg
Molekylformel HI.H3N
InChI formel InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
LEDER [NH4+].[I-]
IUPAC-namn azanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 144.94
Formel vikt 144.9388