Läs mer
Ammonium, jonkromatografi standardlösning, Specpure™ NH{4}∣ + 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15473575
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473575 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15473575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035560.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1648.65 SEK / 100ml
    Save 316.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Ion chromatography standard solution
Namnnotering NH4+ 1000 μg/ml
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00143604
Kvantitet 100 ml
Kvalitet Specpure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.