Läs mer
Ammoniumjärn(II)sulfathexahydrat, 98%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545056 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15545056 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 15545056 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193250050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt 100,0 °C
CAS 7783-85-9
pH 3 till 5
Kvantitet 5 kg
Molekylformel FeH20N2O14S2
Linjär formel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
MDL-nummer MFCD00150530
Merck Index 15,518
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 269 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
Molekylvikt (g/mol) 392.13
Formel vikt 392.14
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.