Läs mer
Ammoniumjärn(II)sulfathexahydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10762241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762241 25 g Plastflaska 25g
10532991 500 g Plastflaska 500g
10052750 1 kg Plastflaska -
10553124 5 kg Plastflaska 5kg
10444985 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10762241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201370250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylformel FeH20N2O14S2
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt 100,0 °C
Färg Klart
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 269 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 392.14
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.