Läs mer
Ammoniumjärn(II)sulfathexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423057
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423057 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15423057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12473.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.06 SEK
    629.65 SEK / 500g
    Save 71.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Ammoniumjärn(II)sulfathexahydrat används i stor utsträckning i analytisk kemi för titreringsändamål eftersom det påverkas mindre av syre i luften än järn(II)sulfat. Den används för att mäta höga doser av gammastrålar med hjälp av Frickes dosmätare. Det är involverat i en mängd andra tillämpningar från nanomaterial till allmänna redoxreaktioner. Det används inom det medicinska området som ett antianemimedel för behandling av järnbrist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt ∼100 °C (dekomposition)
CAS 7783-85-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel FeH20N2O14S2
Linjär formel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
MDL-nummer MFCD00150530
Merck Index 14,521
Synonym Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
Molekylvikt (g/mol) 392.13
Formel vikt 392,13 (284,04 Vattenfri Alkoholfri)
Procent renhet 99%
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Densitet 1.864
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.