Läs mer
Ammoniumjärn(II)sulfathexahydrat, ACS, 98,5-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326798
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326798 2 kg 2kg
11336798 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013448.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Luft- och ljuskänslig
Polymerisationskatalysator, fotografiAmmoniumjärn(II)sulfathexahydrat används i stor utsträckning inom analytisk kemi för titreringsändamål eftersom det påverkas mindre av syre i luften än järn(II)sulfat. Den används för att mäta höga doser av gammastrålar med hjälp av Frickes dosmätare. Det är involverat i en mängd andra tillämpningar från nanomaterial till allmänna redoxreaktioner. Det används inom det medicinska området som ett antianemimedel för behandling av järnbrist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylformel FeH20N2O14S2
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate, Ferrous ammonium sulfate
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt ∽100°C (decomposition)
Namnnotering For ACS analysis
Färg Blå-grön
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 98.5-101.5%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 392.13 (284.04 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Air and light sensitive
Utseende Pale bluish green crystalline
Densitet 1.864
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.