Läs mer
Ammoniumjärn(II) sulfathexahydrat, ACS, 98,5–101,5 %
Produktkod. 11336798
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336798 500 g 500g
11326798 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013448.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Luft- och ljuskänslig | CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392,13 g/mol
Polymerisationskatalysator, fotografiAmmoniumjärn(II)sulfathexahydrat används i stor utsträckning inom analytisk kemi för titreringsändamål eftersom det påverkas mindre av syre i luften än järn(II)sulfat. Den används för att mäta höga doser av gammastrålar med hjälp av Frickes dosmätare. Det är involverat i en mängd andra tillämpningar från nanomaterial till allmänna redoxreaktioner. Det används inom det medicinska området som ett antianemimedel för behandling av järnbrist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylformel FeH20N2O14S2
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate, Ferrous ammonium sulfate
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt ∽100 °C (dekomposition)
Namnnotering För ACS-analys
Färg Blå-grön
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.5-101.5%
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 392,13 (284,04 Vattenfri Alkoholfri)
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Utseende Blekblågrönt kristallint
Densitet 1,864 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.