Läs mer
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10060010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10060010 500 g 500g
10233180 1 kg 1kg
10243180 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10060010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4840/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylformel FeH20N2O14S2
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 100°C
Färg Green
pH 3,5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 392.14g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.