Läs mer
Ammoniumjärn(II) sulfat hexahydrat, puriss. p.a., Solstice
Produktkod. 15670890
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15670890 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15670890 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 097201KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    971.00 SEK
    890.45 SEK / 1kg
    Save 80.55 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, reagens ISO , Reagens European Pharmacopoeia,≥ 99,0 % (RT)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
CAS 7783-85-9
Kvantitet 1 kg
Molekylformel FeH20N2O14S2
Linjär formel (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
Molekylvikt (g/mol) 392.13
Formel vikt 392,14 g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
Kvalitet puriss. pa