Läs mer
Ammoniumjärn(II) sulfathexahydrat, Puriss. p.a., Reag ISO, Reag Eur Pharmacopoeia, ≥99,0% (RT), Solstice
Produktkod. 16673944
Change view
50 kg
Produktkod.
16673944 50 kg
1 options
Produktkod. 16673944 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 0972050KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38845.00 SEK
    35608.83 SEK / 50kg
    Save 3236.17 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt 100 °C (Bryts ner innan smältning)
CAS 7783-85-9
Färg Blå Grön
CAS Max % 1
pH 3 till 5
Kvantitet 50 kg
Molekylformel FeH20N2O14S2
Linjär formel (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
MDL-nummer MFCD00150530
Synonym Ammonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; MohrAmmonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; Mohr's salts salt
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn järn(3+) diammoniumhexahydratdisulfat
Molekylvikt (g/mol) 392.13
Kvalitet ACS
Densitet 1,86 g/cm3 (20 °C)