Läs mer
Ammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate, Supelco™
Produktkod. 15897190
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897190 1 kg 1kg
15844370 500 g 500g
15807200 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15897190 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1037921000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 392.14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate
Smältpunkt 39°C to 41°C (Decomposition)
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00150530
Synonym Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Densitet 1.86 g/cm3 at 20°C