Läs mer
Ammoniumjärn(II) sulfathydrat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11398668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398668 1 g 1g
11308678 5 g 5g
11318678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040751.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392,13 g/mol
Ammoniumjärn(II)sulfathydrat används i stor utsträckning inom analytisk kemi för titreringsändamål eftersom det påverkas mindre av syre i luften än järn(II)sulfat. Den används för att mäta höga doser av gammastrålar med hjälp av Frickes dosmätare. Det är involverat i en mängd andra tillämpningar från nanomaterial till allmänna redoxreaktioner. Det används inom det medicinska området som ett antianemimedel för behandling av järnbrist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylformel FeH20N2O14S2
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Smältpunkt ∼100 °C (dekomposition)
Färg Blå-grön
Fysisk form Coarse Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel (NH4)2Fe(SO4)2·xH2O (x≈6)
Merck Index 14,521
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 284.04 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Densitet 1.864 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.