Läs mer
Ammonium Iron(II) Sulfate Solution 0.025M, Standard Solution ready to use for volumetric analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10743991 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10743991 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10743991 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/1100/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7783-85-9
Fysisk form Liquid
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel FeH20N2O14S2
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molekylvikt (g/mol) 392.13
Förpackning Amber glass bottle