Läs mer
Ammonium iron(III) citrate, 20.5-22.5%, Specified reagent for general laboratory work, Fisher Chemical
Produktkod. 11423513 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423513 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11423513 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4640/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1185-57-5
Färg Brown
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H8FeNO7
MDL-nummer 13099
InChI-nyckel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
LEDER N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate amine
Molekylvikt (g/mol) 261.98
Formel vikt 265g/mol
Förpackning Plastic powder jar