Läs mer
Ammonium iron(III) citrate, brown
Produktkod. 11473504
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473504 5000 g 5000g
11463504 250 g 250g
11453504 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11199.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7+3 | 264.999 g/mol
Ammoniumjärn(III)citrat, brunt används inom medicin, för att göra ritningar och som fodertillsats. Det används också som järntillskott och matförstärkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ammoniumjärn(III)citrat, brunt används inom medicin, för att göra ritningar och som fodertillsats. Det används också som järntillskott och matförstärkare.
Löslighet Lösligt i
vatten.1200 g/L (20 °C)
Anmärkningar
Hygroskopisk. Torka i rumstemperatur. Förvara i mörker. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-57-5
Molekylformel C6H11FeNO7+3
Molekylvikt (g/mol) 264.999
MDL-nummer MFCD00013099
InChI-nyckel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-namn azan;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;järn(3+)
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron (III) citrate
Färg Brun
Kvantitet 5000 g
Merck Index 14,4017
Löslighetsinformation Soluble in water.1200g/L (20°C)
Odör Weak
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.