Läs mer
Ammoniumjärn(Iii)citrat, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50g
Beskrivning
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Iron(Iii) Citrate |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
| Kvalitet | purum pa |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 14.5 to 16% Fe basis (RT) |