Läs mer
Ammoniumjärn(III) citrat, Solstice
Produktkod. 15630890
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15630890 50 g 50g
15620890 500 g 500g
15610890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15630890 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 0971350G
 Begränsad artikel
I lager
Purum pa, 14,5-16% Fe-basis (RT), pulver, grönt
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-57-5
Molekylformel C6H11FeNO7+3
Molekylvikt (g/mol) 264.999
InChI-nyckel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-namn azan;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;järn(3+)
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iron(Iii) Citrate
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Förpackning Plastic Bottle
Linjär formel C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Kvalitet purum pa
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 14.5 to 16% Fe basis (RT)