Läs mer
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15647870 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15647870 100 g Poly bottle 100g
15657870 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15647870 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer F5879100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, powder
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-57-5
Molekylformel C6H11FeNO7+3
Molekylvikt (g/mol) 264.999
InChI-nyckel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-namn azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) citrate
Färg Green
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Linjär formel C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Förpackning Poly bottle