Läs mer
Ammoniumjärn(III) citrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Iron(III) Citrate |
| Kvantitet | 500 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3 |
| Formel vikt | 261.965 |