Läs mer
Ammonium iron(III) oxalate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389767
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389767 50 g 50g
11379767 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042112.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
In photography, blueprints
In photography, blueprints
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13268-42-3
Molekylformel C6H18FeN3O15
Molekylvikt (g/mol) 428.06
MDL-nummer MFCD00150137
InChI-nyckel ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
IUPAC-namn triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3288
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,517
Löslighetsinformation Very soluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vikt 374.02 (Anhydrous)
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(III) oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..