Läs mer
Ammonium iron(III) oxalate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Beskrivning
In photography, blueprints
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium iron(III) oxalate hydrate |
| Smältpunkt | (decomposition) |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3288 |
| Känslighet | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,517 |
| Löslighetsinformation | Very soluble in water; Insoluble in alcohol |
| Formel vikt | 374.02 (Anhydrous) |
| Fysisk form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium iron(III) oxalate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .